Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCCEEB4

Bide Pharmatech

2-(Quinuclidin-3-yl)acetic acid hydrochloride

Synonim(y):

1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-ylacetic acid hydrochloride

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCCEEB4 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C9H16O2N1Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.68
MDL number:
Produkt BDPH9BCCEEB4 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C9H15NO2.ClH/c11-9(12)5-8-6-10-3-1-7(8)2-4-10;/h7-8H,1-6H2,(H,11,12);1H

Inchi Key

HCMSYUHZEXYCNS-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Powder or crystals

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów