Merck
BDPH9BCCEEFE
Bide Pharmatech
4-(4-Chloro-1H-pyrazol-1-yl)piperidine
Synonim(y):
4-(4-chloro-1H-pyrazol-1-yl)piperidine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H12N3Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.66
MDL number:
Produkt BDPH9BCCEEFE nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H12ClN3/c9-7-5-11-12(6-7)8-1-3-10-4-2-8/h5-6,8,10H,1-4H2
Inchi Key
QIVLZAHUIMYJEM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)