Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCCEF20

Bide Pharmatech

4-Bromo-2-(tert-butyl)-1-methoxybenzene

Synonim(y):

4-bromo-2-tert-butyl-1-methoxybenzene

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C11H15O1Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.14
MDL number:
Produkt BDPH9BCCEF20 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C11H15BrO/c1-11(2,3)9-7-8(12)5-6-10(9)13-4/h5-7H,1-4H3

Inchi Key

MJRUSXKALHWNDH-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid or semi-solid or liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów