Merck
BDPH9BCCEFBC
Bide Pharmatech
tert-Butyl 2-(methylthio)-4-(((trifluoromethyl)sulfonyl)oxy)-5,8-dihydropyrido[3,4-d]pyrimidine-7(6H)-carboxylate
Synonim(y):
tert-butyl 2-(methylthio)-4-(((trifluoromethyl)sulfonyl)oxy)-5,8-dihydropyrido[3,4-d]pyrimidine-7(6H)-carboxylate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C14H18O5N3S2F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
429.44
MDL number:
Produkt BDPH9BCCEFBC nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C14H18F3N3O5S2/c1-13(2,3)24-12(21)20-6-5-8-9(7-20)18-11(26-4)19-10(8)25-27(22,23)14(15,16)17/h5-7H2,1-4H3
Inchi Key
YNLFVQBCXUWBNI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Danger
pictograms
CorrosionExclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)