Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCCF080

Bide Pharmatech

Terephthalic Dihydrazide

Synonim(y):

terephthalohydrazide

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C8H10O2N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.19
MDL number:
Produkt BDPH9BCCF080 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C8H10N4O2/c9-11-7(13)5-1-2-6(4-3-5)8(14)12-10/h1-4H,9-10H2,(H,11,13)(H,12,14)

Inchi Key

ALHNLFMSAXZKRC-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Shipped in cold pack

Purity

90%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

White to light-yellow powder or crystals

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów