Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCCF08F

Bide Pharmatech

4-Chloro-2-hydroxyphenylboronic acid

Synonim(y):

4-chloro-2-hydroxyphenylboronic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C6H6O3Cl1B1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.38
MDL number:
Produkt BDPH9BCCF08F nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C6H6BClO3/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3,9-11H

Inchi Key

XBNRJKSGOLRSRX-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów