Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCCF0FE

Bide Pharmatech

5-Bromo-2-(cyclopropylmethoxy)pyridin-3-amine

Synonim(y):

5-bromo-2-(cyclopropylmethoxy)-3-pyridinamine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C9H11O1N2Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.1
MDL number:
Produkt BDPH9BCCF0FE nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C9H11BrN2O/c10-7-3-8(11)9(12-4-7)13-5-6-1-2-6/h3-4,6H,1-2,5,11H2

Inchi Key

MJLCCSJEAIVOJA-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid or semi-solid or solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów