Przejdź do
BDPH9BCCF270
Bide Pharmatech
3-Iodo-1-methylpyridin-2(1H)-one
Synonim(y):
3-iodo-1-methylpyridin-2(1H)-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H6O1N1I1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.02
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C6H6INO/c1-8-4-2-3-5(7)6(8)9/h2-4H,1H3
Inchi Key
RMGDJLOUEQWPOU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-Solid or Liquid or Lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Iodo-1-methylpyridin-2(1H)-one
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)