Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCCF4E7

Bide Pharmatech

1-(4-Bromopiperidin-1-yl)ethanone

Synonim(y):

1-acetyl-4-bromopiperidine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C7H12O1N1Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.08
MDL number:
Produkt BDPH9BCCF4E7 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C7H12BrNO/c1-6(10)9-4-2-7(8)3-5-9/h7H,2-5H2,1H3

Inchi Key

IJQWPBRRNBHHRW-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid or Semi-Solid or Solid or Lump

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów