Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCCF73E

Bide Pharmatech

2-(Ethylsulfanyl)ethane-1-thiol

Synonim(y):

2-(ethylsulfanyl)ethanethiol

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C4H10S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.26
MDL number:
Produkt BDPH9BCCF73E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C4H10S2/c1-2-6-4-3-5/h5H,2-4H2,1H3

Inchi Key

IYQVQZXLTJHEKZ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów