Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCCF7FD

Bide Pharmatech

N-Methyl-3-(methylsulfonyl)aniline

Synonim(y):

N-methyl-3-(methylsulfonyl)aniline

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C8H11O2N1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.25
MDL number:
Produkt BDPH9BCCF7FD nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C8H11NO2S/c1-9-7-4-3-5-8(6-7)12(2,10)11/h3-6,9H,1-2H3

Inchi Key

CYSBKMAGWFJGLN-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid or semi-solid or liquid or lump

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów