Przejdź do
BDPH9BCCF801
Bide Pharmatech
1-Ethynyl-3-(4-methoxyphenoxy)benzene
Synonim(y):
1-ethynyl-3-(4-methoxyphenoxy)benzene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C15H12O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.26
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C15H12O2/c1-3-12-5-4-6-15(11-12)17-14-9-7-13(16-2)8-10-14/h1,4-11H,2H3
Inchi Key
RARYKQYJXAMEQR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)