Merck
BDPH9BCCFC4D
Bide Pharmatech
2-(6-Chloropyridin-2-yl)propan-2-ol
Synonim(y):
2-(6-chloro-2-pyridinyl)-2-propanol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H10O1N1Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.63
MDL number:
Produkt BDPH9BCCFC4D nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H10ClNO/c1-8(2,11)6-4-3-5-7(9)10-6/h3-5,11H,1-2H3
Inchi Key
CRJQJYFRDWLMMN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)