Merck
BDPH9BCCFC91
Bide Pharmatech
3-Acetyl-4-hydroxy-5-isobutyl-1,5-dihydro-2H-pyrrol-2-one
Synonim(y):
(5S)-3-acetyl-4-hydroxy-5-isobutyl-1,5-dihydro-2H-pyrrol-2-one
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H15O3N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.23
MDL number:
Produkt BDPH9BCCFC91 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C10H15NO3/c1-5(2)4-7-9(13)8(6(3)12)10(14)11-7/h5,11,13-14H,4H2,1-3H3
Inchi Key
CMMDEFPJOARXCL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Danger
pictograms
Skull and crossbones
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)