Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCCFD65

Bide Pharmatech

5-(Trifluoromethyl)benzo[c][1,2]oxaborol-1(3H)-ol

Synonim(y):

5-(trifluoromethyl)-2,1-benzoxaborol-1(3H)-ol

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C8H6O2F3B1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.94
MDL number:
Produkt BDPH9BCCFD65 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C8H6BF3O2/c10-8(11,12)6-1-2-7-5(3-6)4-14-9(7)13/h1-3,13H,4H2

Inchi Key

BHYLHIVBNMYEPX-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów