Merck
BDPH9BCCFDAE
Bide Pharmatech
1-Chloro-4-(methoxymethyl)benzene
Synonim(y):
1-chloro-4-(methoxymethyl)benzene
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H9O1Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.61
MDL number:
Produkt BDPH9BCCFDAE nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H9ClO/c1-10-6-7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,6H2,1H3
Inchi Key
YOZIDEHIYNEGMS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)