Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCCFDEC

Bide Pharmatech

2-Bromo-6-isopropylpyridine

Synonim(y):

2-bromo-6-isopropylpyridine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C8H10N1Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.08
MDL number:
Produkt BDPH9BCCFDEC nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C8H10BrN/c1-6(2)7-4-3-5-8(9)10-7/h3-6H,1-2H3

Inchi Key

GNBUFPXDJYBELS-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Colorless to light-yellow liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów