Merck
BDPH9BCCFDF2
Bide Pharmatech
2-Amino-5-cyano-3-methylbenzoic acid
Synonim(y):
2-amino-5-cyano-3-methylbenzoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H8O2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.17
MDL number:
Produkt BDPH9BCCFDF2 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H8N2O2/c1-5-2-6(4-10)3-7(8(5)11)9(12)13/h2-3H,11H2,1H3,(H,12,13)
Inchi Key
FYPIIMYXBCWBPQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)