Merck
BDPH9BCCFDF3
Bide Pharmatech
5-(Dimethylphosphoryl)furan-2-carbonitrile
Synonim(y):
5-(dimethylphosphoryl)furan-2-carbonitrile
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H8O2N1P1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.12
MDL number:
Produkt BDPH9BCCFDF3 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H8NO2P/c1-11(2,9)7-4-3-6(5-8)10-7/h3-4H,1-2H3
Inchi Key
GPAWFBIQEVMQDX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)