Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCCFE67

Bide Pharmatech

3-Amino-1,6-dimethyl-1,2-dihydropyridin-2-one

Synonim(y):

3-amino-1,6-dimethyl-2(1H)-pyridinone

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C7H10O1N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.17
MDL number:
Produkt BDPH9BCCFE67 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C7H10N2O/c1-5-3-4-6(8)7(10)9(5)2/h3-4H,8H2,1-2H3

Inchi Key

VFLVYBUNQQTDOV-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Cold-chain transportation

Purity

95%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, store in freezer, under -20C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów