Merck
BDPH9BCCFF4E
Bide Pharmatech
5-Bromo-3-isopropyl-1H-indole
Synonim(y):
5-bromo-3-isopropyl-1H-indole
Wybierz wielkość
Produkt BDPH9BCCFF4E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H12N1Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.13
MDL number:
Produkt BDPH9BCCFF4E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C11H12BrN/c1-7(2)10-6-13-11-4-3-8(12)5-9(10)11/h3-7,13H,1-2H3
Inchi Key
FBNRLQRIMLEPOY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)