Merck
BDPH9BCCFFBB
Bide Pharmatech
1-(4-Butoxyphenyl)butan-1-ol
Synonim(y):
1-(4-butoxyphenyl)butan-1-ol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C14H22O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.33
MDL number:
Produkt BDPH9BCCFFBB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C14H22O2/c1-3-5-11-16-13-9-7-12(8-10-13)14(15)6-4-2/h7-10,14-15H,3-6,11H2,1-2H3
Inchi Key
KVZFXAKQZJTNAO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)