Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCCFFCC

Bide Pharmatech

Methyl 6-fluoro-2-methylnicotinate

Synonim(y):

methyl 6-fluoro-2-methylnicotinate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCCFFCC nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C8H8O2N1F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.16
MDL number:
Produkt BDPH9BCCFFCC nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C8H8FNO2/c1-5-6(8(11)12-2)3-4-7(9)10-5/h3-4H,1-2H3

Inchi Key

LLWCAHFEDSDTQN-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Colorless to light-yellow liquid or solid

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark

Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów