Merck
BDPH9BCD014E
Bide Pharmatech
1-(tert-Butyl)-3-(2,6-diisopropyl-4-phenoxyphenyl)urea
Synonim(y):
N-(tert-butyl)-N'-(2,6-diisopropyl-4-phenoxyphenyl)urea
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C23H32O2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
368.52
MDL number:
Produkt BDPH9BCD014E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C23H32N2O2/c1-15(2)19-13-18(27-17-11-9-8-10-12-17)14-20(16(3)4)21(19)24-22(26)25-23(5,6)7/h8-16H,1-7H3,(H2,24,25,26)
Inchi Key
WLIVADBOJWNAPY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)