Merck
BDPH9BCD01D0
Bide Pharmatech
Ethyl 3-(3,4-dimethoxyphenyl)propionate
Synonim(y):
ethyl 3-(3,4-dimethoxyphenyl)propanoate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C13H18O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.28
MDL number:
Produkt BDPH9BCD01D0 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C13H18O4/c1-4-17-13(14)8-6-10-5-7-11(15-2)12(9-10)16-3/h5,7,9H,4,6,8H2,1-3H3
Inchi Key
GFAGDEMAMZYNAI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)