Merck
BDPH9BCD024E
Bide Pharmatech
9,9-Bis(2-ethylhexyl)-2,7-diiodo-9H-fluorene
Synonim(y):
9,9-bis(2-ethylhexyl)-2,7-diiodo-9H-fluorene
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C29H40I2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
642.45
MDL number:
Produkt BDPH9BCD024E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C29H40I2/c1-5-9-11-21(7-3)19-29(20-22(8-4)12-10-6-2)27-17-23(30)13-15-25(27)26-16-14-24(31)18-28(26)29/h13-18,21-22H,5-12,19-20H2,1-4H3
Inchi Key
BKFQJJIOFQOZEO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or viscous liquid or liquid or lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)