Merck
BDPH9BCD0331
Bide Pharmatech
2-(4-Chlorobenzyl)malonic acid
Synonim(y):
2-(4-chlorobenzyl)malonic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H9O4Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.63
MDL number:
Produkt BDPH9BCD0331 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Purity
98%
Inchi Code
1S/C10H9ClO4/c11-7-3-1-6(2-4-7)5-8(9(12)13)10(14)15/h1-4,8H,5H2,(H,12,13)(H,14,15)
Inchi Key
QNZGBKFZLKIUPN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)