Merck
BDPH9BCD034A
Bide Pharmatech
1,2,3-Trichloro-5-fluorobenzene
Synonim(y):
1,2,3-trichloro-5-fluorobenzene
Wybierz wielkość
Produkt BDPH9BCD034A nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H2Cl3F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.44
MDL number:
Produkt BDPH9BCD034A nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6H2Cl3F/c7-4-1-3(10)2-5(8)6(4)9/h1-2H
Inchi Key
DGWPPUWATNWMOW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Light yellow to yellow solid or semi-solid or liquid
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)