Merck
BDPH9BCD044E
Bide Pharmatech
tert-Butyl ((1H-imidazol-4-yl)methyl)carbamate
Synonim(y):
tert-butyl 1H-imidazol-4-ylmethylcarbamate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H15O2N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.24
MDL number:
Produkt BDPH9BCD044E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H15N3O2/c1-9(2,3)14-8(13)11-5-7-4-10-6-12-7/h4,6H,5H2,1-3H3,(H,10,12)(H,11,13)
Inchi Key
LPSSRLZXGGVUQS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)