Merck
BDPH9BCD04EF
Bide Pharmatech
1-(5-Bromo-6-fluoropyridin-3-yl)ethanone
Synonim(y):
1-(5-bromo-6-fluoro-3-pyridinyl)ethanone
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H5O1N1Br1F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.03
MDL number:
Produkt BDPH9BCD04EF nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H5BrFNO/c1-4(11)5-2-6(8)7(9)10-3-5/h2-3H,1H3
Inchi Key
MPOPKKNVDNMPBH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)