Merck
BDPH9BCD05BB
Bide Pharmatech
4-((Chlorosulfonyl)methyl)benzoic acid
Synonim(y):
4-[(chlorosulfonyl)methyl]benzoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H7O4Cl1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.66
MDL number:
Produkt BDPH9BCD05BB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H7ClO4S/c9-14(12,13)5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
Inchi Key
DAGYFDUEPISFBZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)