Merck
BDPH9BCD06AF
Bide Pharmatech
tert-Butyl 5-methyl-1,2,3-oxathiazolidine-3-carboxylate 2,2-dioxide
Synonim(y):
tert-butyl 5-methyl-1,2,3-oxathiazolidine-3-carboxylate 2,2-dioxide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H15O5N1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.28
MDL number:
Produkt BDPH9BCD06AF nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H15NO5S/c1-6-5-9(15(11,12)14-6)7(10)13-8(2,3)4/h6H,5H2,1-4H3
Inchi Key
ZGFOJWQAHCHOLG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)