Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD06CA

Bide Pharmatech

2-Hydroxycarbazole

Synonim(y):

9H-carbazol-2-ol

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCD06CA nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C12H9O1N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.21
MDL number:
Produkt BDPH9BCD06CA nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C12H9NO/c14-8-5-6-10-9-3-1-2-4-11(9)13-12(10)7-8/h1-7,13-14H

Inchi Key

GWPGDZPXOZATKL-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

White to yellow to gray powder or crystals

Melting Point

270-273C at mmHg

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów