Merck
BDPH9BCD06EC
Bide Pharmatech
7-Bromo-3-chloroisoquinoline-4-carbaldehyde
Synonim(y):
7-bromo-3-chloroisoquinoline-4-carbaldehyde
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H5O1N1Cl1Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.51
MDL number:
Produkt BDPH9BCD06EC nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C10H5BrClNO/c11-7-1-2-8-6(3-7)4-13-10(12)9(8)5-14/h1-5H
Inchi Key
JNSFGCBOZFJYHU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)