Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD075E

Bide Pharmatech

5-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxylic acid

Synonim(y):

5-fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxylic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C8H5O2N2F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.14
MDL number:
Produkt BDPH9BCD075E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C8H5FN2O2/c9-4-1-5-6(8(12)13)3-11-7(5)10-2-4/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)

Inchi Key

QPXLPJIMEKHJJA-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Pale-yellow to Yellow-brown Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów