Merck
BDPH9BCD0787
Bide Pharmatech
3-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(1-(tert-butoxycarbonyl)piperidin-4-yl)propanoic acid
Synonim(y):
3-[1-(tert-butoxycarbonyl)-4-piperidinyl]-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-beta-alanine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C28H34O6N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
494.59
MDL number:
Produkt BDPH9BCD0787 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C28H34N2O6/c1-28(2,3)36-27(34)30-14-12-18(13-15-30)24(16-25(31)32)29-26(33)35-17-23-21-10-6-4-8-19(21)20-9-5-7-11-22(20)23/h4-11,18,23-24H,12-17H2,1-3H3,(H,29,33)(H,31,32)
Inchi Key
RFNIKSZJOGGMPH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)