Merck
BDPH9BCD080F
Bide Pharmatech
2,4-Difluorobenzoyl chloride
Synonim(y):
2,4-difluorobenzoyl chloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H3O1Cl1F2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.55
MDL number:
Produkt BDPH9BCD080F nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H3ClF2O/c8-7(11)5-2-1-4(9)3-6(5)10/h1-3H
Inchi Key
JSWRVDNTKPAJLB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to white to Yellow Liquid or Semi-Solid or solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Danger
pictograms
CorrosionExclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)