Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD0865

Bide Pharmatech

3-Bromo-5-(bromomethyl)pyridine

Synonim(y):

3-bromo-5-(bromomethyl)pyridine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C6H5N1Br2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.92
MDL number:
Produkt BDPH9BCD0865 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C6H5Br2N/c7-2-5-1-6(8)4-9-3-5/h1,3-4H,2H2

Inchi Key

AJQDEUJYFUHVHS-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów