Merck
BDPH9BCD08BC
Bide Pharmatech
N-Cbz-2-morpholinecarboxylic Acid
Synonim(y):
4-[(benzyloxy)carbonyl]-2-morpholinecarboxylic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C13H15O5N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.27
MDL number:
Produkt BDPH9BCD08BC nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C13H15NO5/c15-12(16)11-8-14(6-7-18-11)13(17)19-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11H,6-9H2,(H,15,16)
Inchi Key
AVQCLRKABAZVMZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)