Merck
BDPH9BCD08EA
Bide Pharmatech
2-Amino-3-ethoxypyrazine
Synonim(y):
3-ethoxy-2-pyrazinamine
Wybierz wielkość
Produkt BDPH9BCD08EA nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H9O1N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.16
MDL number:
Produkt BDPH9BCD08EA nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6H9N3O/c1-2-10-6-5(7)8-3-4-9-6/h3-4H,2H2,1H3,(H2,7,8)
Inchi Key
ZULCYKWRRGZJJR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Light-yellow to yellow powder or crystals
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)