Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD09C3

Bide Pharmatech

1-(2-Bromo-6-fluorophenyl)ethanone

Synonim(y):

1-(2-bromo-6-fluorophenyl)ethanone

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C8H6O1Br1F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.04
MDL number:
Produkt BDPH9BCD09C3 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C8H6BrFO/c1-5(11)8-6(9)3-2-4-7(8)10/h2-4H,1H3

Inchi Key

ZTLLHQUYOLPVAR-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Colorless to Pale-yellow to Yellow-brown Liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów