Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD09C8

Bide Pharmatech

3-(Bromomethyl)phenyl acetate

Synonim(y):

3-(bromomethyl)phenyl acetate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C9H9O2Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.07
MDL number:
Produkt BDPH9BCD09C8 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C9H9BrO2/c1-7(11)12-9-4-2-3-8(5-9)6-10/h2-5H,6H2,1H3

Inchi Key

ZWUDYGSKBLLKBW-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Shipped in cold pack

Purity

95%

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, store in freezer, under -20C

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów