Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD09EE

Bide Pharmatech

Indolin-4-amine

Synonim(y):

2,3-dihydro-1H-indol-4-ylamine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCD09EE nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C8H10N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.18
MDL number:
Produkt BDPH9BCD09EE nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C8H10N2/c9-7-2-1-3-8-6(7)4-5-10-8/h1-3,10H,4-5,9H2

Inchi Key

MXXKDNVTCQXXHU-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark

Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów