Merck
BDPH9BCD0A67
Bide Pharmatech
2-Methylene-4-oxo-4-phenylbutanoic acid
Synonim(y):
2-(2-oxo-2-phenylethyl)acrylic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H10O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.2
MDL number:
Produkt BDPH9BCD0A67 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C11H10O3/c1-8(11(13)14)7-10(12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,1,7H2,(H,13,14)
Inchi Key
MXDYOAKQTRLNIB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)