Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD0B49

Bide Pharmatech

2-Oxo-2,3-dihydrobenzo[d]oxazole-6-sulfonyl chloride

Synonim(y):

2-hydroxy-1,3-benzoxazole-6-sulfonyl chloride

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C7H4O4N1Cl1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.63
MDL number:
Produkt BDPH9BCD0B49 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C7H4ClNO4S/c8-14(11,12)4-1-2-5-6(3-4)13-7(10)9-5/h1-3H,(H,9,10)

Inchi Key

IBHCNMJSVDRBSY-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

White to Yellow to Brown to Gray Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


hstatements

signalword

Danger

pictograms

Corrosion


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów