Merck
BDPH9BCD0B4E
Bide Pharmatech
Strontium oxalate
Synonim(y):
strontium oxalate
Wybierz wielkość
Produkt BDPH9BCD0B4E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Produkt BDPH9BCD0B4E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C2H2O4.Sr/c3-1(4)2(5)6;/h(H,3,4)(H,5,6);/q;+2/p-2
Inchi Key
KQAGKTURZUKUCH-UHFFFAOYSA-L
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White powder
hstatements
pcodes
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)