Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD0BD0

Bide Pharmatech

Ethyl 1-(pyridin-3-yl)cyclopropanecarboxylate

Synonim(y):

ethyl 1-(3-pyridinyl)cyclopropanecarboxylate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C11H13O2N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.23
MDL number:
Produkt BDPH9BCD0BD0 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C11H13NO2/c1-2-14-10(13)11(5-6-11)9-4-3-7-12-8-9/h3-4,7-8H,2,5-6H2,1H3

Inchi Key

GLZHSIJNPPNORA-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid or Solid or Semi-solid or lump

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów