Merck
BDPH9BCD0BEB
Bide Pharmatech
[1,1'-Biphenyl]-3-thiol
Synonim(y):
[1,1'-biphenyl]-3-thiol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H10S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.28
MDL number:
Produkt BDPH9BCD0BEB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C12H10S/c13-12-8-4-7-11(9-12)10-5-2-1-3-6-10/h1-9,13H
Inchi Key
KAPVNBHFGIODTQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)