Merck
BDPH9BCD0C2D
Bide Pharmatech
(1-Methyl-1H-indazol-6-yl)methanamine hydrochloride
Synonim(y):
(1-methyl-1H-indazol-6-yl)methanamine hydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H12N3Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.67
MDL number:
Produkt BDPH9BCD0C2D nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H11N3.ClH/c1-12-9-4-7(5-10)2-3-8(9)6-11-12;/h2-4,6H,5,10H2,1H3;1H
Inchi Key
ZMZQIKDKZAUBBK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8°C
Physical Form
Off-white to Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)