Merck
BDPH9BCD0CD4
Bide Pharmatech
2-(2-Chloropyridin-3-yl)-2-methylpropanoic acid
Synonim(y):
2-(2-chloropyridin-3-yl)-2-methylpropanoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H10O2N1Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.64
MDL number:
Produkt BDPH9BCD0CD4 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H10ClNO2/c1-9(2,8(12)13)6-4-3-5-11-7(6)10/h3-5H,1-2H3,(H,12,13)
Inchi Key
YNCYUAQQSCDCMZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)